Stampa…
α,α,α,2-Tetrafluorotoluene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7596-100G PC7596-500G PC7596-1KG
APOSPC7596-100GEA 21.9 EUR
APOSPC7596-100G APOSPC7596-500G APOSPC7596-1KG
α,α,α,2-Tetrafluorotoluene 97%
α,α,α,2-Tetrafluorotoluene
Formula: C₇H₄F₄
Punto di ebollizione: 114…115 °C/750mmHg
Punto di fusione: –49 °C
Densità: 1,293 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 17 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000374
CAS Number: 392-85-8
EINECS: 206-880-4
UN: 1993
ADR: 3,II