Stampa…
Methyl perfluoro-3,6-dioxadecanoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2,2-difluoro-2-(1,1,2,2-tetrafluoro-2-(perfluorobutoxy)ethoxy)acetate
PC7594-25G PC7594-5G PC7594-100G
APOSPC7594-25GEA 139 EUR
APOSPC7594-25G APOSPC7594-5G APOSPC7594-100G
Methyl perfluoro-3,6-dioxadecanoate
Methyl perfluoro-3,6-dioxadecanoate
Formula: C₉H₃F₁₅O₄
Peso molecolare: 460,10 g/mol
Punto di ebollizione: 50 °C/12mmHg
Densità: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094429
CAS Number: 129301-40-2