Stampa…
α,α,α-Trifluoro-o-toluoyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 2-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
PC7590-100G PC7590-25G PC7590-500G
APOSPC7590-100GEA 56.8 EUR
APOSPC7590-100G APOSPC7590-25G APOSPC7590-500G
α,α,α-Trifluoro-o-toluoyl chloride 98%
α,α,α-Trifluoro-o-toluoyl chloride
Formula: C₈H₄ClF₃O
Peso molecolare: 208,57 g/mol
Punto di ebollizione: 84…85 °C/16mmHg
Punto di fusione: –22 °C
Densità: 1,416 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000667
CAS Number: 312-94-7
EINECS: 206-233-6
UN: 3265
ADR: 8,II