Stampa…
3-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7586-10G PC7586-1G PC7586-5G
APOSPC7586-10GEA 219 EUR
APOSPC7586-10G APOSPC7586-1G APOSPC7586-5G
3-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile 97%
3-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile
Formula: C₁₀H₆F₃NO
Punto di fusione: 58…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052315
CAS Number: 27328-86-5