2-Bromo-N-(2,4-difluorophenyl)benzenesulphonamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC7584-1G
PC7584-5G
APOSPC7584-1GEA
132
EUR
APOSPC7584-1G
APOSPC7584-5G
2-Bromo-N-(2,4-difluorophenyl)benzenesulphonamide 98%
2-Bromo-N-(2,4-difluorophenyl)benzenesulphonamide
Formula:
C₁₂H₈BrF₂NO₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09475878 CAS Number: 941294-30-0 |