2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₄BF₂NO₂ Punto di fusione: 96…98 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03788245 CAS Number: 136466-94-9 |