Stampa…
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7581-1G PC7581-5G
APOSPC7581-1GEA 152 EUR
APOSPC7581-1G APOSPC7581-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 97%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formula: C₇H₅BBrF₃O₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09475807
CAS Number: 957034-55-8