Stampa…
4-Bromo-2,6-difluorophenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-2,6-difluorobenzeneboronic acid
PC7580-1G PC7580-5G
APOSPC7580-1GEA 49.5 EUR
APOSPC7580-1G APOSPC7580-5G
4-Bromo-2,6-difluorophenylboronic acid
4-Bromo-2,6-difluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₄BBrF₂O₂
Peso molecolare: 236,807 g/mol
Punto di fusione: 155…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03095369
CAS Number: 352535-81-0