Stampa…
4-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl)boronic acid
PC7577-1G PC7577-250MG
APOSPC7577-1GEA 475 EUR
APOSPC7577-1G APOSPC7577-250MG
4-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid 95%
4-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Formula: C₈H₇BF₄O₃
Peso molecolare: 237,9400 g/mol
Punto di fusione: 116…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09475813
CAS Number: 957034-62-7