Stampa…
1-(Benzyloxy)-4-bromo-2,3-difluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7574-1G PC7574-5G
APOSPC7574-1GEA 40.6 EUR
APOSPC7574-1G APOSPC7574-5G
1-(Benzyloxy)-4-bromo-2,3-difluorobenzene 98%
1-(Benzyloxy)-4-bromo-2,3-difluorobenzene
Formula: C₁₃H₉BrF₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09475823
CAS Number: 941294-52-6