Stampa…
3-Benzyloxy-4-fluorophenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7572-1G PC7572-5G
APOSPC7572-1GEA 154 EUR
APOSPC7572-1G APOSPC7572-5G
3-Benzyloxy-4-fluorophenylboronic acid 98%
3-Benzyloxy-4-fluorophenylboronic acid
Formula: C₁₃H₁₂BFO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09475829
CAS Number: 957034-74-1