3-Ethoxy-4-fluorophenylboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Ethoxy-4-fluorobenzeneboronic acid
Formula:
C₈H₁₀BFO₃ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09475831 CAS Number: 900174-65-4 |