Stampa…
4-(Trifluoromethyl)benzophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Phenyl(4-(trifluoromethyl)phenyl)methanone
PC7570-100G PC7570-25G PC7570-5G
APOSPC7570-100GEA 275 EUR
APOSPC7570-100G APOSPC7570-25G APOSPC7570-5G
4-(Trifluoromethyl)benzophenone 97%
4-(Trifluoromethyl)benzophenone
Formula: C₁₄H₉F₃O
Peso molecolare: 250,22 g/mol
Punto di fusione: 114…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000400
CAS Number: 728-86-9
EINECS: 211-974-3