Stampa…
3-(Trifluoromethyl)benzophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7569-5G PC7569-25G
APOSPC7569-5GEA 14.7 EUR
APOSPC7569-5G APOSPC7569-25G
3-(Trifluoromethyl)benzophenone 98%
3-(Trifluoromethyl)benzophenone
Formula: C₁₄H₉F₃O
Peso molecolare: 250,22 g/mol
Punto di ebollizione: 121…123 °C/1,5mmHg
Punto di fusione: 51…52 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000389
CAS Number: 728-81-4
EINECS: 211-973-8