2-(Trifluoromethyl)benzophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Phenyl(2-(trifluoromethyl)phenyl)methanone
Formula:
C₁₄H₉F₃O Punto di fusione: 58…62 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000377 CAS Number: 727-99-1 EINECS: 211-972-2 |