Stampa…
α,α,α-Trifluoro-p-toluonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzonitrile, 4-Cyanobenzotrifluoride, p-(Trifluoromethyl)benzonitrile
PC7562-1KG PC7562-250G PC7562-5KG
APOSPC7562-1KGEA 147 EUR
APOSPC7562-1KG APOSPC7562-250G APOSPC7562-5KG
α,α,α-Trifluoro-p-toluonitrile 98%
α,α,α-Trifluoro-p-toluonitrile
Formula: C₈H₄F₃N
Peso molecolare: 171,12 g/mol
Punto di ebollizione: 183…185 °C
Punto di fusione: 37…41 °C
Densità: 1,278 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001826
CAS Number: 455-18-5
EINECS: 207-239-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III