Stampa…
1-[(4-Cyano-2-fluoro)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7561-1G PC7561-5G
APOSPC7561-1GEA 126 EUR
APOSPC7561-1G APOSPC7561-5G
1-[(4-Cyano-2-fluoro)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
1-[(4-Cyano-2-fluoro)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₃FN₂O₂
Peso molecolare: 248,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09750918
CAS Number: 1000339-81-0