Stampa…
α,α,α-Trifluoro-m-toluonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Cyanobenzotrifluoride, m-(Trifluoromethyl)benzonitrile, 3-(Trifluoromethyl)benzonitrile
PC7560-25G PC7560-5G PC7560-100G
APOSPC7560-25GEA 17.6 EUR
APOSPC7560-25G APOSPC7560-5G APOSPC7560-100G
α,α,α-Trifluoro-m-toluonitrile 98%
α,α,α-Trifluoro-m-toluonitrile
Formula: C₈H₄F₃N
Peso molecolare: 171,12 g/mol
Punto di ebollizione: 189 °C
Punto di fusione: 14,5 °C
Densità: 1,2821 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001807
CAS Number: 368-77-4
EINECS: 206-711-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III