Stampa…
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7551-1G PC7551-5G PC7551-25G
APOSPC7551-1GEA 63.8 EUR
APOSPC7551-1G APOSPC7551-5G APOSPC7551-25G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formula: C₈H₇FO₄S
Punto di fusione: 212…213 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09743730
CAS Number: 185945-88-4