Stampa…
1,1,1,2,2-Pentafluoro-4-iodobutane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7548-100G PC7548-25G
APOSPC7548-100GEA 271 EUR
APOSPC7548-100G APOSPC7548-25G
1,1,1,2,2-Pentafluoro-4-iodobutane 97%
1,1,1,2,2-Pentafluoro-4-iodobutane
Formula: C₄H₄F₅I
Punto di ebollizione: 100…101 °C
Densità: 1,936 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00155910
CAS Number: 40723-80-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III