Stampa…
1H,1H-Nonafluoro-3,6-dioxaheptan-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7546-5G PC7546-25G
APOSPC7546-5GEA 104 EUR
APOSPC7546-5G APOSPC7546-25G
1H,1H-Nonafluoro-3,6-dioxaheptan-1-ol
1H,1H-Nonafluoro-3,6-dioxaheptan-1-ol
Formula: C₅H₃F₉O₃
Punto di ebollizione: 117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094428
CAS Number: 330562-43-1