4-Bromo-3-fluoroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₅BrFN Punto di fusione: 65…70 °C Densità: 0,982 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 104 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00672933 CAS Number: 656-65-5 |