Stampa…
7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
PC7541-1G PC7541-5G
APOSPC7541-1GEA 94.4 EUR
APOSPC7541-1G APOSPC7541-5G
7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₅FO₂S
Punto di fusione: 255…258 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07377074
CAS Number: 550998-67-9