Stampa…
(2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
PC7539-5G PC7539-1G PC7539-25G
APOSPC7539-5GEA 75.7 EUR
APOSPC7539-5G APOSPC7539-1G APOSPC7539-25G
(2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
(2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formula: C₉H₆F₃NO₄
Peso molecolare: 249,15 g/mol
Punto di fusione: 146…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00091534
CAS Number: 1735-91-7