Stampa…
3-Chloro-2-fluorothioanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7535-1G PC7535-5G
APOSPC7535-1GEA 154 EUR
APOSPC7535-1G APOSPC7535-5G
3-Chloro-2-fluorothioanisole 98%
3-Chloro-2-fluorothioanisole
Formula: C₇H₆ClFS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09475846
CAS Number: 214057-24-6