Stampa…
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7534-1G PC7534-250MG PC7534-5G
APOSPC7534-1GEA 35 EUR
APOSPC7534-1G APOSPC7534-250MG APOSPC7534-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₉H₇F₃O₃
Peso molecolare: 220,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08062376
CAS Number: 853771-90-1