Stampa…
α,α,α-Trifluoro-m-toluic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzoic acid
PC7530-100G PC7530-500G PC7530-1KG
APOSPC7530-100GEA 21.9 EUR
APOSPC7530-100G APOSPC7530-500G APOSPC7530-1KG
α,α,α-Trifluoro-m-toluic acid 98%
α,α,α-Trifluoro-m-toluic acid
Formula: C₈H₅F₃O₂
Punto di ebollizione: 237…240 °C
Punto di fusione: 103…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002519
CAS Number: 454-92-2
EINECS: 207-230-2