Stampa…
α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)benzoic acid
PC7520-100G PC7520-1KG PC7520-500G
APOSPC7520-100GEA 35 EUR
APOSPC7520-100G APOSPC7520-1KG APOSPC7520-500G
α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid 98%
α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid
Formula: C₈H₅F₃O₂
Peso molecolare: 190,12 g/mol
Punto di ebollizione: 247…254 °C
Punto di fusione: 108…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002476
CAS Number: 433-97-6
EINECS: 207-093-9