Stampa…
3-Fluoro-5-methylanisole 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7519-5G PC7519-1G
APOSPC7519-5GEA 0 EUR
APOSPC7519-5G APOSPC7519-1G
3-Fluoro-5-methylanisole 99%
3-Fluoro-5-methylanisole
Formula: C₈H₉FO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185608
CAS Number: 160911-11-5