Stampa…
4-Bromomethyl-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromomethyl-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 2-(4-(Bromomethyl)-3-fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-Dioxaborolane, 2-[4-(bromomethyl)-3-fluorophenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-, 2-[4-(Bromomethyl)-3-fluorophenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC7518-1G PC7518-250MG PC7518-5G
APOSPC7518-1GEA 219 EUR
APOSPC7518-1G APOSPC7518-250MG APOSPC7518-5G
4-Bromomethyl-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 95+%
4-Bromomethyl-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₇BBrFO₂
Peso molecolare: 314,99 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11855987
CAS Number: 1150271-74-1