Stampa…
4-Bromo-2-nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-2-bromo-4-nitrobenzotrifluoride
PC7517-1G PC7517-250MG
APOSPC7517-1GEA 112 EUR
APOSPC7517-1G APOSPC7517-250MG
4-Bromo-2-nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
4-Bromo-2-nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄BrF₃N₂O₂
Peso molecolare: 285,0181 g/mol
Punto di fusione: 70…74 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09263997
CAS Number: 683241-86-3