Stampa…
3-(Trifluoromethyl)benzhydrol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7513-25G PC7513-5G PC7513-100G
APOSPC7513-25GEA 213 EUR
APOSPC7513-25G APOSPC7513-5G APOSPC7513-100G
3-(Trifluoromethyl)benzhydrol 97%
3-(Trifluoromethyl)benzhydrol
Formula: C₁₄H₁₁F₃O
Punto di ebollizione: 125…127 °C/0,5mmHg
Punto di fusione: 63…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014397
CAS Number: 728-80-3