Stampa…
2-(Trifluoromethyl)benzhydrol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Phenyl(2-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC7512-25G PC7512-5G
APOSPC7512-25GEA 764 EUR
APOSPC7512-25G APOSPC7512-5G
2-(Trifluoromethyl)benzhydrol 97%
2-(Trifluoromethyl)benzhydrol
Formula: C₁₄H₁₁F₃O
Peso molecolare: 252,232 g/mol
Punto di ebollizione: 273…274 °C
Densità: 1,311 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014396
CAS Number: 727-98-0