Stampa…
3-Amino-4-fluorophenol 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7511-25G PC7511-5G
APOSPC7511-25GEA 119 EUR
APOSPC7511-25G APOSPC7511-5G
3-Amino-4-fluorophenol 99%
3-Amino-4-fluorophenol
Formula: C₆H₆FNO
Peso molecolare: 127,1200 g/mol
Punto di fusione: 141…143 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09033850
CAS Number: 62257-16-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III