Stampa…
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7510-100G PC7510-25G PC7510-500G
APOSPC7510-100GEA 102 EUR
APOSPC7510-100G APOSPC7510-25G APOSPC7510-500G
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₄ClF₃O₂S
Punto di ebollizione: 118…120 °C/18mmHg
Punto di fusione: 27…34 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042422
CAS Number: 2991-42-6
UN: 3261
ADR: 8,III