Stampa…
3-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC7509-100G PC7509-250G
APOSPC7509-100GEA 125 EUR
APOSPC7509-100G APOSPC7509-250G
3-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
3-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₄ClF₃O₂S
Peso molecolare: 244,62 g/mol
Punto di ebollizione: 88…90 °C/6mmHg
Densità: 1,526 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014724
CAS Number: 777-44-6
UN: 3265
ADR: 8,II