Stampa…
4-(Trifluoromethyl)benzamidoxime 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7507M-1G PC7507M-5G
APOSPC7507M-1GEA 14.7 EUR
APOSPC7507M-1G APOSPC7507M-5G
4-(Trifluoromethyl)benzamidoxime 95%
4-(Trifluoromethyl)benzamidoxime
Formula: C₈H₇F₃N₂O
Peso molecolare: 204,15 g/mol
Punto di fusione: 121…128 °C
Densità: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053042
CAS Number: 22179-86-8