Stampa…
3-(Trifluoromethyl)benzamidoxime 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N'-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)-benzenecarboximidamide, N-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzimidamide
PC7507L-100G PC7507L-25G PC7507L-5G
APOSPC7507L-100GEA 192 EUR
APOSPC7507L-100G APOSPC7507L-25G APOSPC7507L-5G
3-(Trifluoromethyl)benzamidoxime 97%
3-(Trifluoromethyl)benzamidoxime
Formula: C₈H₇F₃N₂O
Punto di fusione: 85…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02647312
CAS Number: 40067-80-9