Stampa…
2-(Trifluoromethyl)benzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7505-100G PC7505-25G PC7505-500G
APOSPC7505-100GEA 130 EUR
APOSPC7505-100G APOSPC7505-25G APOSPC7505-500G
2-(Trifluoromethyl)benzamide 98%
2-(Trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₈H₆F₃NO
Peso molecolare: 189,14 g/mol
Punto di fusione: 160…164 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014798
CAS Number: 360-64-5
EINECS: 206-637-2