Stampa…
3-(Trifluoromethyl)benzaldoxime 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7504-1G PC7504-5G
APOSPC7504-1GEA 84.1 EUR
APOSPC7504-1G APOSPC7504-5G
3-(Trifluoromethyl)benzaldoxime 97%
3-(Trifluoromethyl)benzaldoxime
Formula: C₈H₆F₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00033235
CAS Number: 368-83-2