Stampa…
5-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7503-5G PC7503-1G PC7503-10G
APOSPC7503-5GEA 52.4 EUR
APOSPC7503-5G APOSPC7503-1G APOSPC7503-10G
5-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 97%
5-(Trifluoromethyl)anthranilic acid
Formula: C₈H₆F₃NO₂
Peso molecolare: 205,14 g/mol
Punto di fusione: 177 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01569537
CAS Number: 83265-53-6