Stampa…
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7500-100G PC7500-25G PC7500-500G
APOSPC7500-100GEA 27.7 EUR
APOSPC7500-100G APOSPC7500-25G APOSPC7500-500G
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde 97%
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde
Formula: C₈H₅F₃O
Punto di ebollizione: 83…86 °C/30mmHg
Densità: 1,304 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003373
CAS Number: 454-89-7
EINECS: 207-228-1
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III