α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC7499-100G
PC7499-25G
PC7499-500G
APOSPC7499-100GEA
31.9
EUR
APOSPC7499-100G
APOSPC7499-25G
APOSPC7499-500G
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde 98%
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde
Formula:
C₈H₅F₃O Punto di ebollizione: 70…71 °C/16mmHg Punto di fusione: –40 °C Densità: 1,32 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 61 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003337 CAS Number: 447-61-0 EINECS: 207-185-9 |