Stampa…
4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7498-1G PC7498-5G
APOSPC7498-1GEA 81.2 EUR
APOSPC7498-1G APOSPC7498-5G
4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Formula: C₈H₆F₃N₃
Punto di fusione: 119…121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972777
CAS Number: 184163-56-2