Stampa…
3-(Trifluoromethyl)anisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7496-100G PC7496-250G PC7496-25G
APOSPC7496-100GEA 58.2 EUR
APOSPC7496-100G APOSPC7496-250G APOSPC7496-25G
3-(Trifluoromethyl)anisole 98%
3-(Trifluoromethyl)anisole
Formula: C₈H₇F₃O
Peso molecolare: 176,14 g/mol
Punto di ebollizione: 160 °C
Densità: 1,217 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000385
CAS Number: 454-90-0
UN: 1993
ADR: 3,III