3,4-Dichloro-5-nitrobenzotrifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC7491-5G
PC7491-25G
APOSPC7491-5GEA
102
EUR
APOSPC7491-5G
APOSPC7491-25G
3,4-Dichloro-5-nitrobenzotrifluoride
3,4-Dichloro-5-nitrobenzotrifluoride
Formula:
C₇H₂Cl₂F₃NO₂ Punto di ebollizione: 115…118 °C/15mmHg Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01862035 CAS Number: 657-02-3 |