Stampa…
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 4-(Trifluoromethyl)acetophenone, p-(Trifluoromethyl)acetophenone
PC7490-100G PC7490-10G PC7490-25G
APOSPC7490-100GEA 72.7 EUR
APOSPC7490-100G APOSPC7490-10G APOSPC7490-25G
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₇F₃O
Peso molecolare: 188,15 g/mol
Punto di ebollizione: 79…80 °C/8mmHg
Punto di fusione: 30…33 °C
Flash Pt: 84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000401
CAS Number: 709-63-7