Stampa…
2-Fluoro-4-methylsulphonylphenol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7486-1G PC7486-250MG PC7486-5G
APOSPC7486-1GEA 69.8 EUR
APOSPC7486-1G APOSPC7486-250MG APOSPC7486-5G
2-Fluoro-4-methylsulphonylphenol 95+%
2-Fluoro-4-methylsulphonylphenol
Formula: C₇H₇FO₃S
Peso molecolare: 190,19 g/mol
Punto di fusione: 92…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09264549
CAS Number: 398456-87-6