Stampa…
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: m-(Trifluoromethyl)acetophenone, 1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC7480-100G PC7480-25G PC7480-500G
APOSPC7480-100GEA 59.6 EUR
APOSPC7480-100G APOSPC7480-25G APOSPC7480-500G
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone 98%
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₇F₃O
Punto di ebollizione: 198…200 °C
Densità: 1,235 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000391
CAS Number: 349-76-8
EINECS: 206-490-4