Stampa…
3-Chloro-2-iodo-5-trifluoromethylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7479-1G PC7479-5G
APOSPC7479-1GEA 72.7 EUR
APOSPC7479-1G APOSPC7479-5G
3-Chloro-2-iodo-5-trifluoromethylpyridine
3-Chloro-2-iodo-5-trifluoromethylpyridine
Formula: C₆H₂ClF₃IN
Peso molecolare: 307,44 g/mol
Punto di fusione: 39…41 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09264543
CAS Number: 134161-12-9